Learn More
Heidolph™ PharMed™ 2-Stop Tubing
Product Code. 10351682 Shop All Heidolph Instruments Products
Click to view available options
Tubing Size:
0.25 mm I.D./2.05 mm O.D.
1.42 mm I.D./3.22 mm O.D.
2.79 mm I.D./4.59 mm O.D.
Unit Size:
Each
Product Code. 10351682
Brand: Heidolph™ 5252001600
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideal tubing for medical, laboratory, and research uses. Heidolph™ PharMed™ 2-Stop Tubing is durable, non-toxic and designed to prevent slipping while the pump is in operation.
  • High fatigue strength under repeated reversed bending stresses.
  • Non-toxic, biocompatible.
  • Very low gas permeability.
  • Well suited to acids and bases.
  • Designed with 2 stops to prevent slipping while the pump is operating.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance FDA (21 CFR 177.2600), USP Class VI, GLP, Pharmacopoea and Europaea
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Inner 2.79 mm
Material Thermoplastic
Diameter (Metric) Outer 4.59 mm
Thickness (Metric) 0.9 mm
For Use With Pump
For Use With (Application) High Fatigue Strength, Non-Toxic, Biocompatible, Very Low Gas Permeability, Well-Suited to Acids and Bases.
Min. Operating Temperature (Metric) 40°C
Sterility Non-sterile
Tubing Size 2.79 mm I.D./4.59 mm O.D.
Sterilization Method Autoclave, Ethylene Oxide, Irradiation
Height (Metric) 7.0 m Water
Includes 2 stops
Gas Permeability Very low
Limitations Additives may migrate.
Maximum Pressure Continuous/short time 0.5/1.5 bar
Vacuum Level Excellent
Max. Operating Temperature (Metric) 75°C
Product Type 2-stop Tubing
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato