Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Phalloidin eFluor™ 520
Code produit 15590387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
300 tests
Conditionnement:
300 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15590387 300 tests 300 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15590387 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 59655905
 Restricted Item
Estimated Shipment: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Staining with Phalloidin eFluor™ 520 may be performed at the same time as fluorophore-conjugated antibodies. For best results visualize phalloidin-stained cells within 1 hour of staining.
Phalloidin is a peptide toxin isolated from the Amanita phalloides mushroom. Phalloidin selectively binds F-actin and functions to stablilize actin polymers by inhibiting the dissociation of actin monomers from the filament ends. Because F-actin polymers compose the cytoskeleton of almost all eukaryotic cells, phalloidin conjugates can be useful probes for visualizing the structure of live or fixed cells using microscopy. Phalloidin eFluor 520 can be used to label cells of multiple species. Its exitation and emission is similar to Alexa Fluor 488 and FITC.
Phalloidin eFluor 520 is supplied as a frozen liquid. To prepare the 1000X stock solution, thaw the vial, add 30μL high-quality anhydrous DMSO, mix and briefly spin down. The resulting solution (phalloidin DMSO stock) should be aliquoted, protected from light and moisture, and stored at -20°C. To prepare a 1X working solution of phalloidin conjugate, add 1μL of 1000X phalloidin DMSO stock solution to 1mL of PBS containing 1% BSA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Excitation Wavelength Range 488/520
Dye Type eFluor 520
No. of Tests 300 tests
Quantity 300 tests
Product Line eBioscience
Label Type eFluor
Product Type Phalloidin
Sub Cellular Localization Cytoskeleton
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.