Learn More
Beskrivning
Measure pH simply and easily. Macherey-Nagel™ pH paper comes in a circular format with a wide variety of pH ranges.
- Universal and special indicator papers - simple pH measurement
- Universal and special indicator papers supplied in plastic reels that ensure protection against external influences .
- Always ready for use .
- The reaction color of the paper is compared with the color scale and read the pH . Allows a very simple pH measurement .
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| pH Range | 7.2 to 9.7 |
| Format | Roll |
| Graduations | <7.2, 7.2, 7.5, 7.8, 8.1, 8.4, 8.7, 9.0, 9.3, 9.7, >9.7 |
| Quantity | 1 Each |
| Type | pH Paper |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?