Description
Measure pH simply and easily. Macherey-Nagel™ pH paper comes in a circular format with a wide variety of pH ranges.
- Universal and special indicator papers - simple pH measurement
- Universal and special indicator papers supplied in plastic reels that ensure protection against external influences .
- Always ready for use .
- The reaction color of the paper is compared with the color scale and read the pH . Allows a very simple pH measurement .
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| pH Range | 5.5 to 9 |
| Format | Roll |
| Graduations | 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 |
| Quantity | 1 Each |
| Type | pH Paper |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?