Learn More
Fisherbrand™ pH Indicator Paper Strips
Tienda Fisherbrand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
pH Range:
0 to 11
0 to 14
missing translation for 'unitSize'
Pack of 200
Descripción
- Includes color chart label for easy reference and pH level determination
- 200 strips
Especificaciones
Especificaciones
| pH Range | 0 to 14 |
| Format | Strip |
| Includes | Color indicator chart |
| Quantity | 200/Pk. |
| Type | pH Test Strip |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido