Beschreibung
- The IKA PETTE multi 8 Channel Pipette Series has 8 channel pipette options that can hold up to 200 μL of liquid.
- Color-coding simplifies the rapid selection of the right pipette.
- The impact-resistant, UV-resistant and chemically resistant conical tip ensures reliable metering in the long-term.
- Improved ergonomics as a result of replaceable handles in various different shapes and materials.
- The ergonomic handles ensure the best fit for your hand, allowing for precise and repeatable results.
- The pipetting volume is easily adjusted by fine or coarse adjustments, and the selected volume can be read off the display in large figures at any time.
- After the pipetting process, the tip of the pipette is ejected quickly by simply pressing the central multifunction button.
- The piston and tip cone are made from DLC-coated stainless steel, which is resistent to typical wear.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | ISO 8655 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Gray |
| Disposable | Reusable |
| Grip Type | Ergonomic |
| Material | Stainless Steel |
| Number of Channels | 8 |
| Type | Pipette |
| Volume (Metric) | 10 μL |
| Increments | 0.01 μL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?