Learn More
Perylene, 99+%
Código de producto. p-3758646 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Packaging Tamaño de la unidad
10357060 1 g Glass bottle 1g
10133180 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10357060 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130070010
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 198-55-0 | C20H12 | 252.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 198-55-0
Molecular Formula C20H12
Molecular Weight (g/mol) 252.31
MDL Number MFCD00004142
InChI Key CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym peri-dinaphthalene, perilene, dibenz de,kl anthracene, alpha-perylene, perylen, unii-5qd5427un7, ccris 1231, perylen-1-yl, perylen-2-yl
PubChem CID 9142
ChEBI CHEBI:29861
IUPAC Name perylene
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=CC=C2
Especificaciones
Melting Point 277.0°C to 280.0°C
Color Ochre to Brown
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99% min. (HPLC)
Packaging Glass bottle
Quantity 1 g
Beilstein 05, I, 363
Merck Index 15, 7299
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ether, alcohol,, soluble in benzene, toluene,, very soluble in cs2, chloroform, acetone, very sparingly soluble in petroleum ether
Formula Weight 252.31
Percent Purity 99+%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Perylene
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.