Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Red Heat Shrink Wire and Cable Labels for M6/M7 Printers
Description
- Industrial grade with high temperature, UV, chemical, fuel, and oil resistance
- Self-extinguishing labels
- Crisp, clear identification resistant to abrasions and fading
- 3:1 heat shrinkable labels fit snugly around wires for maximum insulation protection and permanent identification
- Made of B-342 polyolefin material
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
| Adhesive Type | Non-adhesive |
| Color | Red |
| Finish | Matte |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyolefin |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Application) | Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling |
| For Use With (Equipment) | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?