Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Pink Heat Shrink Wire and Cable Labels for M6/M7 Printers
Description
- Industrial grade with high temperature, UV, chemical, fuel, and oil resistance
- Self-extinguishing labels
- Crisp, clear identification resistant to abrasions and fading
- 3:1 heat shrinkable labels fit snugly around wires for maximum insulation protection and permanent identification
- Made of B-342 polyolefin material
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
| Adhesive Type | Non-adhesive |
| Color | Pink |
| Finish | Matte |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyolefin |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Application) | Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling |
| For Use With (Equipment) | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?