Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Bulk Low-smoke, Zero-halogen Heat Shrink Wire and Cable Labels for M7 Printers
Product Code. 17848914
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.182 x 1 in.
0.235 x 1 in.
0.235 x 1.75 in.
0.335 x 1 in.
0.335 x 1.75 in.
0.439 x 1 in.
0.645 x 1 in.
0.645 x 1.75 in.
Wire Gauge:
12 to 8 AWG
16 to 10 AWG
20 to 16 AWG
24 to 20 AWG
8 to 4 AWG
Height (Metric):
4.62 mm
5.97 mm
8.51 mm
11.15 mm
16.38 mm
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 2500
Product Code. 17848914
Brand: Brady™ 174506
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
PermaSleeve™ Heat Shrink Tubing is engineered for thermal transfer printing and is ideal for use in wire identification.
  • Suitable for use in applications that require low-smoke, halogen-free, flame retardant markers
  • Available in multiple sizes
Tekniske data
Certifications/Compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL Recognized
Adhesive Type Non-adhesive
Color White
Finish Matte
Format Die-cut
Material Polyolefin
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
For Use With (Equipment) M710, BMP71
Quantity 2500 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -67°F to +221°F
Temperature Range (Metric) -55°C to +105°C
Wire Gauge 24 to 20 AWG
Dimensions (LxW) 0.182 x 1 in.
Length (English) 0.182 in.
Width (English) 1 in.
Width (Metric) 25.4 mm
Height (Metric) 4.62 mm
Diameter (English) 0.094 in.
Diameter (Metric) 2.39 mm
Alternate Part Number BM-094-1-7641
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.