Learn More
Brady™ Permanent Paint
Product Code. 11791356 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Gray
Green
Orange
Red
White
Yellow
Unit Size:
1 pack
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Unit Size
11791356 Blue 1 pack
11721366 Black 1 pack
11701366 Green 1 pack
11731366 Gray 1 pack
11711366 Orange 1 pack
11761366 Red 1 pack
11751366 White 1 pack
11741366 Yellow 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 11791356 Supplier Brady™ Supplier No. 225005
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
Permanent Paint is ideal for floor marking.
  • Floor marking paint.
Specifications
Quantity 6 Pk.
Alternate Part Number EASYLINE PAINT BLUE (PAC of 6)
Product Type Paint
For Use With (Application) Floor marking
Color Blue
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.