Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ FFAP GC Capillary Column
Artikelnummer. 10023011 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Length (Metric):
10 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.1 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Pakningsstørrelse:
Each
Pack of 10
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10023011
Brand: Macherey-Nagel™ 723116.50
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Diameter (Metric) 0.4 mm
Type GC Capillary Column
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
Stationary Phase Permabond™ FFAP
USP Type G25, G35
For Use With (Application) Gas Chromatography (GC), Free Carboxylic Acids
Temperature Range 220°C to 240°C
Film Thickness 0.25 μm
Length (Metric) 50 m
Packing Material Permabond™ FFAP
Quantity 1 Each
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.