Learn More
Trajan Scientific and Medical™ PerkinElmer Split / Splitless FocusLiners
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25/Pk.
5/Pk.
Förpackningsstorlek
Pack of 5
Beskrivning
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with PerkinElmer instruments
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 25/Pk. |
| Length (Metric) | 92 mm |
| Product Type | Split/Splitless FocusLiner |
| Diameter (Metric) Inner | 4 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 6.2 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering