Learn More
Peripheral Node Addressin Antibody (MECA-79R) - BSA Free, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
Peripheral Node Addressin Monoclonal specifically detects Peripheral Node Addressin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, In vivo assay.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Peripheral Node Addressin |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), In vitro Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | MECA-79R |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence reported in scientific literature (PMID 31278331), Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:100-1:500, In vivo assay reported in scientific literature (PMID 30277476) |
| Formulation | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | MECA-79, Peripheral Node Addressin, PNAd |
| Host Species | Rat |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?