Learn More
Perfluorobutylethyl Methacrylate, TRC
Product Code. 30003315
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30003315 5 g 5g
30012124 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30003315 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP2863485G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1799-84-4
Molecular Formula C10 H9 F9 O2
Molecular Weight (g/mol) 332.17
Synonym 2-Perfluorobutylethyl Methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Pefluorohexyl Methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl Methacrylate, FAMAC 4
IUPAC Name 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl methacrylate
SMILES O=C(OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(=C)C
Spécification
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H9F9O2/c1-5(2)6(20)21-4-3-7(11,12)8(13,14)9(15,16)10(17,18)19/h1,3-4H2,2H3
Formula Weight 332.05
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Perfluorobutylethyl Methacrylate
Grade GC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.