Learn More
Perfluoro(methyldecahydronaphthalene), tech. 85%, mixture of isomers, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11317625
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11317625 100 g 100g
11307625 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11317625 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05862.22
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51294-16-7
Molecular Formula C11F20
Molecular Weight (g/mol) 512.09
MDL Number MFCD00014326
InChI Key LWRNQOBXRHWPGE-UHFFFAOYNA-N
Synonym perfluoromethyldecalin, perfluoro methyldecalin, flutec pp9, perfluoro 1-methyldecalin, perfluoro-1-methyldecalin, pp 9, perfluoro methyldecalin , tech., naphthalene, 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8a-heptadecafluorodecahydro-8-trifluoromethyl, heptadecafluorodecahydro-1-trifluoromethyl naphthalene, 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8a-heptadecafluoro-8-trifluoromethyl naphthalene
PubChem CID 39977
IUPAC Name 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8a-heptadecafluoro-8-(trifluoromethyl)naphthalene
SMILES FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C12F
Specifica
Melting Point -70°C
Density 1.972
Boiling Point ∼160°C
Refractive Index 1.317
Quantity 100 g
Formula Weight 512.09
Percent Purity 85%
Grade Technical
Chemical Name or Material Perfluoro(methyldecahydronaphthalene), ≈1:1 mixture of 1- and 2-isomers
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.