Få mere at vide
Pentyl Acetate, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16309397 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
16309397 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16309397 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S2976
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Pentyl Acetate628-63-71000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Packaging 2mL amber prescored glass ampule
CAS 123-92-2
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Molecular Formula C7H14O2
MDL Number MFCD00008946
For Use With (Equipment) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
IUPAC Name 3-methylbutyl acetate
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Molecular Weight (g/mol) 130.19
PubChem CID 31276
Quantity 1 mL
ChEBI CHEBI:31725
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000μg/mL
Chemical Name or Material Pentyl Acetate
Vis mere Vis mindre
Product intended for laboratory use only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.