Learn More
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10633055
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Dimensione della confezione
10633055 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10022164 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10633055 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC58826CB
 Restricted Item
Estimated Shipment: 05-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 910037-02-4
Molecular Formula C14H7F5O4S
Molecular Weight (g/mol) 366.26
MDL Number MFCD09702392
InChI Key FHURIHOENRMCSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, perfluorophenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylate, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229594
IUPAC Name (2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=C(C=CS2)C2OCCO2)C(F)=C1F
Specifica
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 366.26
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Pentafluorophenyl 3-(1, 3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.