Learn More
Penicillin V potassium salt
Artikelnummer. 15444819
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
10g
25g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15444819
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar J62442.22
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Inhibits bacterial cell wall synthesis | CAS: 132-98-9 | C16H17KN2O5S | 388.48 g/mol
Penicillin V Potassium bactericidal against penicillin-susceptible microorganisms during the stage of active multiplication. It inhibits biosynthesis of cell-wall mucopeptide. It is used to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Penicillin V Potassium bactericidal against penicillin-susceptible microorganisms during the stage of active multiplication. It inhibits biosynthesis of cell-wall mucopeptide. It is used to treat or prevent infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria.
Solubility
Soluble in water, dimethyl sulfoxide, and methanol.
Notes
Store at -20°C. Incompatible with oxidizing agents. Protect from heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132-98-9
Molecular Formula C16H17KN2O5S
Molecular Weight (g/mol) 388.48
MDL Number MFCD00051771
InChI Key HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
Synonym Phenoxymethylpenicillinic acid potassium salt
PubChem CID 131673927
IUPAC Name (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenoxyacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;potassium
SMILES [K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Spezifikation
Type Penicillin V Potassium Salt
Physical Form Powder
Melting Point 197°C to 202°C
Color White
Quantity 100 g
Beilstein 3899451
Merck Index 14,7100
Solubility Information Soluble in water,dimethyl sulfoxide,and methanol.
Formula Weight 388.48
Chemical Name or Material Penicillin V potassium salt
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt