Learn More
Melford Penicillin G, Potassium Salt
Description
Penicillin G potassium salt is a member of the penicillin class of antibiotics and is effective against a variety of gram-positive bacteria.
Penicillin G is effective against a wide range of Gram-positive bacteria, including Streptococcus, Staphylococcus, and some other species. However, it is not effective against Gram-negative bacteria due to their different cell wall structure.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Penicillin G Potassium Salt |
| CAS | 113-98-4 |
| Quantity | 25 g |
| Molecular Formula | C16H17KN2O4S |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.