Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilon™ PEEK Tubing
Beschreibung
Versilon™ PEEK flexible, capillary tubing from Saint-Gobain is designed specifically for the demands of high-pressure chromatography (HPLC). More corrosion resistant than stainless steel, this tubing is strong enough to take the pressure of 5000 psi. Versilon™ PEEK tubing's heat and chemical resistance properties are similar to PTFE, but it is structurally strong and abrasion resistant. It does not leach, and it is unaffected by continuous exposure to steam.
- High-pressure demands of chromatography – up to 5000 psi
- Corrosion-resistant
- Heat resistance
- Chemical resistance
- Abrasion-resistant
- Does not leach
- Unaffected by continuous exposure to steam
Typical Applications
- Semiconductor industry
- Liquid chromatography
- Pump and valve components
- Seal rings
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Capillary Tubing |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Orange |
| For Use With (Application) | Chromatography |
| Diameter (English) Inner | 0.02 in. |
| Diameter (English) Outer | 0.06 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 0.51 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 1.6 mm |
| Overall Length (English) | 5 ft. |
| Overall Length (Metric) | 1.52 m |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.