Learn More
Hamilton™ Peek Analytical Guard Replacement Cartridges
Product Code. 11513354
Click to view available options
Packing Material:
PSDVB/Sulfonic Acid
PSDVB/Trimethylammonium
Unit Size:
Pack of 5
Product Code. 11513354
Brand: Hamilton™ 79377
Only null left
Specifications
Quantity 5 Pack
Particle Size 7 μm
Length (Metric) 8 mm
Max. Pressure 5000 psi
Type Replacement Cartridges
Diameter (Metric) Inner 3 mm
Stationary Phase PRP-X400
Material PEEK
Packing Material PSDVB/Sulfonic Acid
Column Format Replacement Guard Cartridge
Product Content Correction
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis