Learn More
Tocris Bioscience™ PD 98059
MEK inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 1213/10
Encompass
Código de producto. 13498893
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
PD 98059 is an inhibitor of mitogen-activated protein kinase kinase (MKK/ MEK). Acts by binding to the inactivated form of MEK, thereby preventing its phosphorylation by cRAF or MEK kinase (IC50 = 2-7 μM). Inhibits cell growth and proliferation in acute myelogenous leukemia (AML) cell lines; causes G1 arrest by blocking p53-dependent p21 induction. Enhances embryonic stem cell self-renewal.
Especificaciones
Especificaciones
98%
167869-21-8
10 mg
2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4 H-1-benzopyran-4-one
Room Temperature
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
For Research Use Only