Learn More
Beskrivning
PCDHA11 Polyclonal specifically detects PCDHA11 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | PCDHA11 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL |
| Formulation | PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | CNR7, CNRN7, CNRS7, CRNR7, KIAA0345-like 3, ortholog of mouse CNR7, PCDH-alpha-11, PCDH-ALPHA11, protocadherin alpha 11, protocadherin alpha-11 |
| Gene Symbols | PCDHA11 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:VNGEVTYSLMSIKPNGRHLFTLDQNNGEVRVNGTLDYEENKFYKIEVQATDK |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?