Learn More
Thermo Scientific PC Screw Cap Tube
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 x 94 mL
Unit Size:
Each
Description
- PC Screw Cap Tube, 94 mL x 1, 38 x 105 mm, for SA-800 rotor
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 1 x 94 mL |
| Material | Polycarbonate |
| For Use With | SA-800 Rotor |
| Capacity (English) | 3.2 oz. |
| Closure Type | Screw Cap |
| Height (Metric) | 105 mm |
| Diameter (Metric) | 38 mm |
| Product Type | Centrifuge Tube |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido