Learn More
PBDE 47 50 μg/mL in Nonane, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 1 mL |
| Concentration | 50 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Nonane |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering