Learn More
Parimifasor, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476997
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
50mg
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16476997
Marke: Medchem Express HY109098
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Parimifasor (LYC30937) is an immunomodulator, with anti-inflammatory activity.
Parimifasor (LYC30937) is an immunomodulator, with anti-inflammatory activity.
Spezifikation
Chemical Name or Material Parimifasor
CAS 1796641-10-5
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H11Cl2F4N5O
Quantity 5 mg
Synonym LYC30937
Solubility Information DMSO : 66.67 mg/mL (144.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(Cl)=CC=C1)N/C(NC2=NNC(C(F)(F)F)=C2)=N/C3=CC(Cl)=CC(F)=C3
Molecular Weight (g/mol) 460.21
Formula Weight 460.21
Percent Purity 98.07%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt