Learn More
Paraffin Wax, Pure, Melting Point about 52°C, Pastillated, Fisher Chemical
Shop All Fisher Chemical ProductsSpecifica
Specifica
| CAS | 8002-74-2 |
| Melting Point | 58°C |
| Color | White |
| Boiling Point | 322°C |
| Packaging | Plastic powder jar |
| Molecular Formula | C21H27NO3 |
| MDL Number | 132833 |
| Quantity | 450 g |
| Synonym | propafenone, rythmol, propafenona, propafenonum, propafenonum inn-latin, propafenona inn-spanish, propafenone inn:ban, gnf-pf-4594, propafenone-hcl, propafenone inn |
| InChI Key | JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?