Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | -24.0°C |
| Color | Colorless |
| Density | 0.8800g/mL |
| Boiling Point | 300.0°C |
| Flash Point | 218°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 1 L |
| Merck Index | 14, 7186 |
| Specific Gravity | 0.88 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Paraffin, liquid
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H319-Causes serious eye irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?