Learn More
PAPPA Monoclonal Antibody (PAPP A 1-24)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11554112
Change view
Click to view available options
Quantity:
400 μL
Tamaño de la unidad:
200µg
Código de producto. Quantity unitSize
11554112 400 μL 200µg
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11554112
Marca: Invitrogen ABS0062402
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
PAPPA Monoclonal Antibody (PAPP A 1-24)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen PAPPA
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone PAPP A 1-24
Concentration 1.04 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
Gene PAPPA
Gene Accession No. Q13219
Gene Alias 8430414N03Rik; ASBABP2; aspecific BCL2 ARE-binding protein 2; differentially placenta 1 expressed protein; DIPLA1; IGFBP-4 ase; IGFBP-4ase; IGF-dependent IGFBP-4 protease; insulin-like growth factor-dependent IGF binding protein-4 protease; insulin-like growth factor-dependent IGF-binding protein 4 protease; PAG1; PAPA; PAPP A; PAPPA; PAPP-A; PAPPA1; Pappalysin; pappalysin 1; pappalysin-1; pregnacy-associated plasma protein A; pregnancy-associated plasma protein A; pregnancy-associated plasma protein A, pappalysin 1; RP11-45A16.1
Gene Symbols PAPPA
Host Species Mouse
Immunogen Purified human PAPP-A.
Purification Method Protein A
Quantity 400 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5069
Target Species Human
Content And Storage 4°C, store in dark
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.