Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | -0.5°C to +0.5°C (literature) |
| Density | 0.875g/mL at 25°C (Lit.) |
| Boiling Point | 180°C to 183°C (1 mmHg)(literature) |
| Refractive Index | n20/D 1.451 (Lit.) |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 268.44 |
| Physical Form | Liquid |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?