Learn More
Palmitic Acid Methyl Ester, 99+%, MP Biomedicals™
Code produit 11374119 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11374119 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11374119 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210091001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    924.00 NOK
    879.34 NOK / 1g
    Save 44.66 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
CAS 112-39-0
Density 0.852g/mL
Assay Percent Range 99+%
Molecular Formula C17H34O2
Quantity 1 g
Synonym methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
InChI Key FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
IUPAC Name methyl hexadecanoate
Molecular Weight (g/mol) 270.457
PubChem CID 8181
ChEBI CHEBI:69187
Formula Weight 270.5
Physical Form Solid
Chemical Name or Material Palmitic Acid Methyl Ester
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.