Learn More
Palladium, 5% on 3mm alumina pellets
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Descrizione
Used as hydrogen removal getter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Quantity | 25 g |
| Solubility Information | Insoluble in water. |
| Odor | Odorless |
| Chemical Name or Material | Palladium, 5% on 3mm alumina pellets |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto