Learn More
P7C3-A20, MedChemExpress
Product Code. p-200096131
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Product Code. 16446948
Brand: Medchem Express HY15978
MedChemExpress P7C3-A20 is a derivative of P7C3 with potent proneurogenic and neuroprotective activity. P7C3-A20 exerts an antidepressant-like effect. P7C3-A20 can cross the blood-brain barrier and therefore has the potential for brain injury treatment.
P7C3-A20 is a derivative of P7C3 with potent proneurogenic and neuroprotective activity. P7C3-A20 exerts an antidepressant-like effect. P7C3-A20 can cross the blood-brain barrier and therefore has the potential for brain injury treatment.
Specifica
Chemical Name or Material P7C3-A20
CAS 1235481-90-9
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H19Br2FN2O
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (197.55 mM)
SMILES FC(CNC1=CC(OC)=CC=C1)CN2C3=CC=C(Br)C=C3C4=CC(Br)=CC=C24
Molecular Weight (g/mol) 506.21
Formula Weight 506.21
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato