Learn More
p57 Kip2 Antibody (KIP2/8169R) [Janelia Fluor™ 585], R&D Systems™
Description
p57 Kip2 Monoclonal antibody specifically detects p57 Kip2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigen | p57 Kip2 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | KIP2/8169R |
| Conjugate | Janelia Fluor 585 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Beckwith-Wiedemann syndrome, BWS, cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2), Cyclin-dependent kinase inhibitor p57, KIP2BWCR, p57, p57Kip2, WBS |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant full-length human p57 Kip2 protein |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?