Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | -2.0°C |
| Color | Colorless to Brown |
| Density | 1.1600g/mL |
| Boiling Point | 225.0°C to 227.0°C |
| Flash Point | 82°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98% |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | CH3C6H4COCl |
| Refractive Index | 1.5525 to 1.5545 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- p-Toluoyl chloride
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H318-Causes serious eye damage.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?