Learn More
p-Toluenesulfonyl Chloride, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | p-Toluenesulfonyl Chloride |
| CAS | 98-59-9 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C7H7ClO2S |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | p-Toluenesulfonyl Chloride, 4-Methylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Methylbenzenesulfonyl Chloride, 4-Methylphenylsulfonyl Chloride, 4-Toluenesulfonyl Chloride, 4-Toluolsulfonyl Chloride, 4-Tosyl Chloride, NSC 175822, Toluenesulfonyl Chloride, Tosyl Chloride, p-Methylbenzenesulfonyl Chloride, p-Methylphenylsulfonyl Chloride, p-Toluenesulfochloride, p-Toluenesulfonic Acid Chloride, p-Toluenesulfonic Chloride, p-Toluenesulphonyl Chloride, p-Tosyl Chloride, TsCl, pTsCl, p-TsCl','Ts-Cl |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC Name | 4-methylbenzenesulfonyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 190.65 |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?