Learn More
p-Toluenesulfonic acid sodium salt, 90+%
Codice prodotto. 11453937
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 g
250 g
missing translation for 'unitSize':
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity missing translation for 'unitSize'
11453937 250 g 250g
11449586 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11453937 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A19332.30
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 657-84-1 | C7H7NaO3S | 194.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 657-84-1
Molecular Formula C7H7NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 194.18
MDL Number MFCD00798566,MFCD00064388
InChI Key KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
PubChem CID 3720192
IUPAC Name sodium;4-methylbenzenesulfonate
SMILES [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Specifica
Quantity 250 g
Merck Index 14,9533
Formula Weight 194.19 (Anhydrous)
Percent Purity ≥90%
Chemical Name or Material p-Toluenesulfonic acid sodium salt
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.