Learn More
p-Nitro blue tetrazolium chloride, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11403090 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
50 mg
0.25 g
0.5 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
250mg
500mg
50mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11403090 50 mg 50mg
11413090 0.25 g 250mg
11423090 0.5 g 500mg
11433090 1 g 1g
11443090 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11403090 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210041650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00 NOK
    346.78 NOK / 50mg
    Save 18.22 NOK
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 298-83-9
Molecular Formula C40H30Cl2N10O6
Molecular Weight (g/mol) 817.644
MDL Number MFCD00012159
InChI Key FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Synonym 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylene)-bis-(2-p-nitrophenyl)-5-(phenyl)-2H-tetrazolium chloride, NBT
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
IUPAC Name 2-[2-methoxy-4-[3-methoxy-4-[3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium-2-yl]phenyl]phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazol-2-ium;dichloride
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Assay Percent Range 0.981
Formula Weight 817.6
Color Yellow
Quantity 50 mg
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material p-Nitro blue tetrazolium chloride