Få mere at vide
Oxypurinol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493787
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
16493787 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16493787 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19657
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Oxipurinol (Oxipurinol), the major active metabolite of Allopurinol, is an inhibitor of xanthine oxidase. Oxipurinol can be used to regulate blood urate levels and treat gout.
Oxipurinol (Oxipurinol), the major active metabolite of Allopurinol, is an inhibitor of xanthine oxidase. Oxipurinol can be used to regulate blood urate levels and treat gout.
Tekniske data
Chemical Name or Material Oxypurinol
Physical Form Powder
CAS 2465-59-0
Color Yellow
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C5H4N4O2
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Oxipurinol
Solubility Information DMSO : 12.5 mg/mL (82.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(NN=C2)NC(N1)=O
Molecular Weight (g/mol) 152.11
Formula Weight 152.11
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.