Learn More
Oxyphenisatin Acetate, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Oxyphenisatin Acetate |
| CAS | 115-33-3 |
| Analyte or Component Names | Oxyphenisatin Acetate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C24 H19 N O5 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Oxyphenisatin Acetate, 2H-Indol-2-one, 3,3-bis[4-(acetyloxy)phenyl]-1,3-dihydro-, 2-Indolinone, 3,3-bis(p-hydroxyphenyl)-, diacetate (7CI), 2-Indolinone, 3,3-bis(p-hydroxyphenyl)-, diacetate (ester) (8CI), Oxindole, 3,3-bis(p-hydroxyphenyl)-, diacetate (6CI), 3,3-Bis(p-acetoxyphenyl)-2-indolinone, 3,3-Bis(p-acetoxyphenyl)oxindole, 3,3-Bis(p-hydroxyphenyl)-2-indolinone diacetate, 3,3-Bis[4-(acetyloxy)phenyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, Acelax, Acetalax, Acetophenolisatin, Bisatin, Brocatine, Bydolax, Cirotyl, Contax, Diacetyldihydroxydiphenylisatin, Diacetyldioxyphenylisatin, Diacetyldiphenolisatin, Diasatin, Diasatine, Diphesatin, Diphesatine, Eulaxin, Fenisan, Isacen, Isaphen, Isaphenin, Isatin, O,O'-diacetyldiphenol-, Isocrin, Laxo-Isatin, Laxocol, Lisagal, NSC 117186, NSC 59687, Oxyphenisatin acetate, Oxyphenisatin diacetate, Phenlaxine, Promassolax, Prulet, Prulet Liquitab, Puragaceen, Purgaceen, Purgophen, Sanapert |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H19NO5/c1-15(26)29-19-11-7-17(8-12-19)24(18-9-13-20(14-10-18)30-16(2)27)21-5-3-4-6-22(21)25-23(24)28/h3-14H,1-2H3,(H,25,28) |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C2(C(=O)Nc3ccccc23)c4ccc(OC(=O)C)cc4 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?