Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Perfringens OPSP Selective Supplement A
Click to view available options
Quantity:
10/Pk.
Förpackningsstorlek
Pack of 10
Beskrivning
Oxoid Perfringens OPSP Selective Supplement A is for selective isolation of Clostridium perfringens from food.
- Add to Perfringens Agar Base, OPSP, Part No. CM0543B
- For 500mL of medium
Specifikationer
Specifikationer
| Description | Perfringens OPSP Supplement A |
| Form | Freeze-dried |
| Product Type | Selective Supplement |
| Quantity | 10/Pk. |
| Yield | Each vial for 500mL medium |
| Species | Perfringens |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering