Läs mer
Thermo Scientific™ Nutrient Agar (Dehydrated)
Produktkod. 10219252
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10219252
Brand: Thermo Scientific™ CM0003B
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Cultivate and isolate fastidious pathogens and other micro-organisms with this nutritive, non-selective medium.
Cultivate and isolate fastidious pathogens and other microorganisms with Thermo Scientific™ Oxoid™ Nutrient Agar (Dehydrated). This non-selective medium contains beef extracts combined with peptone, yeast extracts and sodium chloride to provide the nitrogen compounds, carbon, vitamins and some trace ingredients necessary for the growth of bacteria.
Nutrient Agar is a basic culture medium used to subculture organisms for maintenance purposes or to check the purity of subcultures from isolation plates prior to biochemical or serological tests.
In semi-solid form, as agar slopes or agar butts, the medium is used to maintain control organisms1.
Nutrient Agar is suitable for teaching and demonstration purposes. It contains a concentration of 1.5% agar to permit the addition of up to 10% blood or other biological fluid, as required. The medium, without additions, may be used for the cultivation of organisms which are not exacting in their nutritional requirements.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifications/Compliance Industrial Reference: AFNOR, AOAC, BSI, FDA, ISO, NMKL.
Description Nutrient Agar
Form Powder
Product Type Agar
Quantity 500 g
Yield For 17.9L medium
For Laboratory Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.