Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ MUG Supplement
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 x 50 mg
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Beschreibung
Oxoid MUG Supplement (50mg) Fluorescent agent is used for the detection of E. coli.
- Contains 4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide (MUG)
- Each vial supplements 500mL of medium
Spezifikation
Spezifikation
| Description | MUG Supplement |
| Form | Freeze-dried |
| Product Type | Microbiology Media |
| Quantity | 10 x 50 mg |
| Yield | Yield will be dependent upon formulation; follow the guidelines for your specific product. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur