Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hemoglobin Soluble Powder
Produktkode 15660421
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 Each
Förpackningsstorlek
400g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15660421
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ LP0053C
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Oxoid Hemoglobin Powder Soluble is a specially prepared hemoglobin for use in culture media.
Oxoid Hemoglobin Powder Soluble is a specially prepared hemoglobin for use in culture media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Content And Storage Shipped at room temperature. Store at 10° to 30°C. Keep tightly closed.
Description Dehydrated; Hemoglobin powder
Form Powder
Product Type Hemoglobin
Quantity 1 Each
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.