Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ CO2Gen™ Compact Sachet
Description
Oxoid CO2 Gen Compact Sachet is for use in Compact Plastic Pouch.
- No water or catalyst required
- No hydrogen gas produced
- For use with Compact Plastic Pouch, Part No. AG0020C and AnaeroGen Compact Sealing Clip, Part No. AN0005C
Tekniske data
Tekniske data
| Type | CO2 Generating Compact Sachet |
| Format | Compact Gas Generation Sachet |
| Product Line | Thermo Scientific Oxoid |
| Quantity | 20/Pk. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?