Learn More
Oxidation Reagent, Honeywell Burdick & Jackson™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
4 x 2.5 L
Unit Size:
Pack of 4
Beschreibung
Burdick & Jackson® BioSyn® reagents & solvents for DNA/RNA synthesis
- Honeywell Burdick & Jackson® BioSyn® Solvents and Reagents are specifically processed and purified to exacting specifications, ensuring outstanding synthesis efficiency
- ideal for oligonucleotide synthesis regardless of the application
- All solvents and reagents are filtered (0.2-micron for oxidation reagents and 0.1-micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 7553-56-2, 109-99-9, 7732-18-5, 110-86-1 |
| CAS Max % | 0.50%, 67.20%, 10.90%, 21.40% |
| Boiling Point | 66°C |
| Quantity | 4 x 2.5 L |
| Flash Point | -15°C |
| Packaging | Glass Bottle |
| Physical Form | Liquid, clear |
| Purity Grade Notes | Oxidation reagents |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur