Learn More
Oxcarbazepine EP Impurity C (Oxcarbazepine USP Related Compound E), Mikromol™
Beskrivelse
Oxcarbazepine EP Impurity C (Oxcarbazepine USP Related Compound E)
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine |
| CAS | 21737-58-6 |
| Analyte or Component Names | 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C14 H11 N O |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 10-Ketoiminodibenzyl (10-Oxo-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine), Oxcarbazepine Imp. C (EP), Oxcarbazepine USP Related Compound E, Oxcarbazepine USP RC E, 5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one, Oxcarbazepine Related Compound E, Oxcarbazepine Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2 |
| SMILES | O=C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13 |
| IUPAC Name | 6,11-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?