Learn More
Honeywell™ Overspec Safety Glasses
Descrizione
- Over-the-glass coverage, allowing workers full protection while wearing prescription eyewear
- Adjustable and bendable
- Wire-core temples offer flexibility for a secure, customized fit
- Ratchetting temples (3 positions) to further customize fit
- For use in agriculture, manufacturing, and pharmaceutical industries
- Protection from abrasion, airborne particulates, biohazard, impact
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | EC Category PPE: 2, QA: ISO 9001/2000, EC Certificate: C899.1B-D, EC Attestation: C899.3B-D |
| Lens Coating | Anti-fog |
| Lens Tint | Gray |
| For Use With (Application) | For use in agriculture, manufacturing, and pharmaceutical industries |
| Frame Color | Blue, Black |
| Size | Large |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Material | Nylon |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?