missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OSI-027, MedChemExpress

Código de producto. p-200099892
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
16496677 5 mg 5mg
16470317 50 mg 50mg
16413968 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16496677 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10423

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress OSI-027 (ASP7486) is a potent, selective, orally active and ATP-competitive mTOR kinase activity inhibitor with an IC50 of 4 nM. OSI-027 targets both mTORC1 and mTORC2 with IC50s of 22 nM and 65 nM, respectively.

OSI-027 (ASP7486) is a potent, selective, orally active and ATP-competitive mTOR kinase activity inhibitor with an IC50 of 4 nM. OSI-027 targets both mTORC1 and mTORC2 with IC50s of 22 nM and 65 nM, respectively.

Especificaciones

Chemical Name or Material OSI-027
CAS 936890-98-1
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H22N6O3
Quantity 5 mg
Synonym ASP7486
Solubility Information DMSO : 125 mg/mL (307.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1CC[C@H](C2=NC(C(N3)=CC4=C3C(OC)=CC=C4)=C5C(N)=NC=NN52)CC1)O
Molecular Weight (g/mol) 406.44
Formula Weight 406.44
Percent Purity 95.75%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.